Learn More
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar
Código de producto. p-8015008
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
20 L
34 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11768509
Marca: Taylor Wharton™ 10XTB11M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
  • Provides extended-time storage
  • High-strength aluminium body
  • Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Especificaciones
Descripción Long-term Cyrogenice Storage Dewar
Modelo 10XTB-11M
Capacidad (métrico) 10 L
Material Aluminum
Para utilizar con (aplicación) Cryogenic storage
Incluye Six 11 in. canisters