Learn More
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar
Código de producto. 11758509
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
20 L
34 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11758509 8 L cada uno
11768509 10 L cada uno
11778509 20 L cada uno
11788509 34 L cada uno
4 options
Código de producto. 11758509
Marca: Taylor Wharton™ XTL8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
  • Provides extended-time storage
  • High-strength aluminium body
  • Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Especificaciones
Descripción Long-term Cyrogenice Storage Dewar
Modelo XTL8
Capacidad (métrico) 8 L
Material Aluminum
Para utilizar con (aplicación) Cryogenic storage