Learn More
Fisherbrand™ Guantes de nitrilo de puño más largo
Código de producto. p-3702997 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
15662357 Pequeño paquete de 50
15682357 L paquete de 50
2 options
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Código de producto. 15662357
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Elija un guante con una durabilidad excepcional y una mayor protección. Los guantes de nitrilo con puño más largo Fisherbrand™ son extragruesos y están completamente texturizados para proporcionar un agarre superior. Además, se han realizado pruebas para su uso en situaciones de exposición a fármacos de quimioterapia.
Elija un guante con una durabilidad excepcional y una mayor protección. Los guantes de examen de nitrilo con puño más largo Fisherbrand™ son extragruesos y están completamente texturizados para proporcionar un agarre superior. Además, se han realizado pruebas para su uso en situaciones de exposición a fármacos de quimioterapia.
  • Sin polvo
  • Acabado totalmente texturizado para un agarre superior, tanto en seco como en húmedo
  • Ambidiestros y no estériles con puño con reborde
  • Aptos para la exposición a fármacos quimioterapéuticos
  • Longitud: 12 in (30,5 cm)
  • Grosor de la palma: 6 mil (0,15 mm)
  • Grosor del dedo: 7 mil (0,18 mm)
  • Verde azulado
Certifications
QMS con certificación ISO 9001; con aprobación 510K para uso médico en EE. UU.
Compliance
Cumple las normativas F1671 de ASTM™ (organismo de normalización estadounidense), F379 de ASTM, D3578 de ASTM; aprobado por la FDA 510(k) para su uso médico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k) y probados para su uso con medicamentos de quimioterapia
AQL 1,5
Color Verde azulado
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0,15 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm