Learn More
Wheaton™ Punta cuentagotas controlada y ampliada
Código de producto. p-8014240 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Tamaño de la punta: 13mm
Tamaño de la punta: 8mm
Tamaño del cuello: 13 mm
Tamaño del cuello: 20 mm
Tamaño del cuello: 8 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Morado
Natural
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11784199
Marca: Wheaton™ 24243101
Solo quedan null
Especificaciones
Color Natural
Material LDPE
Drop Size 41 μl
Tipo de producto Punta cuentagotas controlada y ampliada
Diámetro (métrico) Tamaño del cuello: 20 mm