Learn More
Wheaton™ Punta cuentagotas controlada y ampliada
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Tamaño de la punta: 13mm
Tamaño de la punta: 8mm
Tamaño del cuello: 13 mm
Tamaño del cuello: 20 mm
Tamaño del cuello: 8 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Morado
Natural
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Drop Size | 44 μl |
| Tipo de producto | Punta cuentagotas controlada y ampliada |
| Diámetro (métrico) | Tamaño del cuello: 8 mm |