Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Descripción
Esta SuperMix de qPCR SYBR GreenER EXPRESS se suministra con colorante de referencia ROX premezclado.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- Colorante SYBR GreenER
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 ml de SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ con ROX premezclado. Conservar a −20 °C para un almacenamiento a largo plazo. Las SuperMix de qPCR EXPRESS pueden conservarse entre 4 y 8 °C durante un mes como máximo. |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar |
| Tipo de kit | Kit SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR GreenER |
| Línea de productos | SYBR GreenER |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Mostrar más |