Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal
Descripción
La SuperMix para qPCR universal SYBR GreenER EXPRESS universal se suministra con tubos independientes de colorante de referencia ROX.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- Colorante SYBR GreenER
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 × 5 ml de EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal (2X) y 5 × 500 µl de tinte de referencia ROX. Se proporcionan suficientes reactivos para 2500 reacciones de 20 µl cada una. Almacenar todos los componentes a -20 °C para el almacenamiento a largo plazo. Las SuperMix de qPCR EXPRESS pueden conservarse entre 4 y 8 °C durante un mes como máximo. |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ |
| Línea de productos | SYBR GreenER |
| Mostrar más |