Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Descripción
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de SuperMix de qPCR EXPRESS se suministran como una SuperMix de qPCR 2X ROX premezclado o en un tubo independiente. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Tipo de producto | Supermix de qPCR Express |
| Mostrar más |