Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal
Código de producto. 10358073
Click to view available options
Suficiente para:
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2500 reacciones
cada uno
Código de producto. 10358073
Marca: SYBR™ GreenER™ 1178001K
Los kits SYBR GreenER de un paso EXPRESS son compatibles con instrumentos de ciclo rápido para sus experimentos de qPCR basados en SYBR.
Este kit incluye un tubo independiente de colorante de referencia ROX También están disponibles los kits SuperMix SYBR GreenER de un paso EXPRESS con colorante de referencia ROX premezclado.
  • ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
  • La transcriptasa inversa SuperScript™ III de un paso para qRT-PCR de un paso
  • Colorante SYBR GreenER
  • Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los kits SuperMix SYBR™ GreenER™ de un paso EXPRESS se componen de 2 módulos: Módulo RT SYBR™ GreenER™ EXPRESS (que contiene transcriptasa inversa SuperScript™ III y RNAseOUT™) y SuperMix qPCR SYBR™ GreenER™ EXPRESS con ROX en un tubo separado.
Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Línea de productos SYBR GreenER
Tipo de producto Kit de un solo paso de qRT-PCR
Cantidad 2,500 reactions
Suficiente para 2500 reacciones
N.º de reacciones 2500 reacciones
Tipo de muestra ARN