Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, with premixed ROX
Descripción
Los kits SuperMix de qRT-PCR SuperScript™ de un paso EXPRESS incorporan enzimas probadas de Invitrogen diseñadas ahora específicamente para ofrecer resultados superiores en instrumentos de ciclo rápido y alto rendimiento para sus experimentos de qPCR basados en sondas.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos: una activación completa y rápida proporciona la mejor sensibilidad y reproducibilidad
- El módulo de transcriptasa inversa SuperScript™ III de un paso tiene una fórmula única para asegurar un mejor rendimiento y menos inhibición de PCR, específicamente para qRT-PCR de un paso
- Formatos flexibles con ROX premezclado o por separado: diseñado para trabajar con protocolos de instrumentos predeterminados en una amplia gama de instrumentos rápidos de alto rendimiento (por ejemplo, AB 7500 Fast, AB 7900 HT Fast, AB StepOne, Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™)
- Los únicos kits de qRT-PCR disponibles en el mercado que contienen UDG termolábil: reducción significativa del riesgo de contaminación cruzada con excelente actividad a temperatura ambiente de aproximadamente 40 °C. Debido a la termoestabilidad del SuperScript™ III, el paso de síntesis de ADNc se ejecuta a 50 °C, a una temperatura a la que el UDG termolábil está total e irreversiblemente inactivado
Fácil de probar y cambiar:
- Los kits EXPRESS funcionan con los protocolos predeterminados del fabricante en instrumentos rápidos y se presentan en un formato SuperMix conveniente y estable para la máxima comodidad
- Los kits se ofrecen con ROX premezclado o un tubo independiente de ROX para adaptarse a las necesidades de su instrumento
Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Las SuperMix de qRT-PCR SuperScript™ de un paso EXPRESS se componen de 2 módulos: un módulo RT EXPRESS (que contiene transcriptasa inversa SuperScript™ III y ARNseOUT™) y un módulo SuperMix de qPCR EXPRESS con ROX premezclado o en un tubo independiente. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar |
| Línea de productos | SuperScript |
| Tipo de producto | Kit qRT-PCR |
| Cantidad | 500 reacciones |
| Mostrar más |