Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Código de producto. 10782134
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2500 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10782134 2500 reacciones 2500 reacciones
10449213 500 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 10782134
Marca: SuperScript™ 1178101K
El kit incorpora enzimas probadas de Invitrogen™ diseñadas específicamente para ofrecer resultados superiores en instrumentos de ciclo rápido y alto rendimiento para sus experimentos de qPCR basados en sondas.
  • El kit incorpora enzimas probadas de Invitrogen™ diseñadas específicamente para ofrecer resultados superiores en instrumentos de ciclo rápido y alto rendimiento para sus experimentos de qPCR basados en sondas
  • Esta combinación rápida de un solo paso está diseñada para funcionar con una variedad de protocolos predeterminados de instrumentos, incluidas las plataformas qPCR de Applied Biosystems y Non-Applied Biosystem (consulte la versión universal)
  • ADN polimerasa Taq Platinum de activación rápida y mediada por anticuerpos para una activación completa y rápida; proporciona una alta sensibilidad y reproducibilidad
  • El módulo de transcriptasa inversa de un paso Superscript III es una formulación única para garantizar un alto rendimiento y menos inhibición de PCR
  • Los formatos flexibles con ROX independiente o premezclado están diseñados para funcionar con protocolos de instrumentos predeterminados en una amplia gama de instrumentos rápidos de alto rendimiento
  • Contiene UDG termolábil, que reduce significativamente el riesgo de contaminación por arrastre con una excelente actividad desde la temperatura ambiente hasta aproximadamente 40 °C
  • Debido a la termoestabilidad del SuperScript III, el paso de síntesis de ADNc se ejecuta a 50 °C, a una temperatura a la que el UDG termolábil está total e irreversiblemente inactivado
  • Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes entre 4 °C y 8 °C
  • Almacenar a -20 °C para un almacenamiento a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de qRT-PCR EXPRESS One-Step SuperScript™ universal contiene 3 módulos: Mezcla de SuperScript 2X EXPRESS™ (5 × 1 ml), SuperMix Universal Express qPCR (5 × 5 ml) y colorante de referencia ROX (5 × 500 µl).
Almacenar a -20 °C para el almacenamiento a largo plazo. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a entre 4 y 8 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Línea de productos SuperScript
Tipo de producto Kit qRT-PCR
Cantidad 2,500 reactions
Suficiente para 2500 reacciones
N.º de reacciones 2500 reacciones
Tipo de muestra ARN