Learn More
Ohaus™ SemiMicrobalanzas Explorer™
Código de producto. 15422350 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modelo:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15422350 120, 220 g EX225D cada uno
15396948 120 g EX125 cada uno
15416101 120, 220 g EX225D/AD 1 unidad
15446101 220 g EX225/AD 1 unidad
15476091 52, 120 g EX125D 1 unidad
5 options
Código de producto. 15422350
Marca: Ohaus™ 30219000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alcance el equilibrio que combina unos resultados de pesaje extremadamente exactos con un rendimiento inteligente. Construida para pesaje profesional y sofisticado, la balanza semimicro Ohaus Explorer se ha diseñado con una tecnología innovadora para garantizar la exactitud de sus resultados de pesajes específicos.
  • Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
  • El intuitivo software ofrece una experiencia de usuario muy moderna
  • Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
  • Pantalla táctil resistiva VGA a todo color (5,7 pulg en diagonal) de 4 alambres 
  • Teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
  • Adaptador de CA (incluido)
  • Los puertos de comunicación de fácil acceso incluyen 2 unidades de puerto USB y RS232 y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet 
  • Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real 
  • Función de transferencia de datos
  • Base metálica, carcasa superior de ABS, plato de acero inoxidable, pantalla protectora de vidrio antiestático con puerta abatible 
  • Cubierta reemplazable en uso, modelos con puerta automática opcional
  • Sistema de calibración interna completamente automática AutoCal™
  • Tiempo de estabilización rápido
  • Cuatro sensores sin contacto
  • Ionizador integrado con modelos de puertas automáticas
  • Hasta 14 idiomas de uso
  • Función para guardar en USB, interruptor de bloqueo de menús
  • Soporte de seguridad, gancho para aplicaciones de pesaje bajo la balanzas
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Indicador de estabilidad, de sobrecarga y carga insuficiente, modo de espera automático
  • Modos de aplicación: Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico y de animales, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, ajuste de pipeta, control de calidad estadístico
  • Unidades de medida: g, mg, ct, gn, oz, dwt, ozt, mom, tical, msg, tola, unidad personalizada 1, unidad personalizada 2, unidad personalizada 3
  • Aplicaciones: laboratorio de investigación, farmacia, instalación industrial ligera, aulas
Información de órdenes
Modelos con homologación OIML disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 61010-1, IEC 61010-1
Descripción Balanza analítica
Capacidad 120, 220 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica VGA a todo color
Legibilidad 0,01, 0,1 mg
Linealidad ± 0,1 mg
Material Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable
Modelo EX225D
Tiempo de estabilización ≤3, ≤8 s
Tipo Balanza semi-micro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 350 x 230 x 393 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 7 kg
Tensión Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, adaptador de CA