Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
- Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
- Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
- Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
| Capacidad | 10,2 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos |
| Legibilidad | 0.1 g |
| Incluye | Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Material | Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio |
| Modelo | EX10201M |
| Repetibilidad | Plusmn;0,1 g |
| Desviación de sensibilidad | 3 ppm/°C |
| Mostrar más |