Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión Explorer™
Código de producto. 15359042 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Modelo:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Tiempo de estabilización:
≤1 seg.
≤1,5 seg.
Tamaño de muestra:
220 g
420 g
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización Tamaño de muestra unitSize
15359042 0.1 g EX6201/E ≤1 seg. 6,2 kg cada uno
15309042 0.001 g EX223/E ≤1,5 seg. 220 g cada uno
15319042 0.001 g EX423/E ≤1,5 seg. 420 g cada uno
15329042 0.01 g EX2202/E ≤1 seg. 2,2 kg 1 PCS
15339042 0.01 g EX4202/E ≤1 seg. 4,2 kg cada uno
15349042 0.01 g EX6202/E ≤1 seg. 6,2 kg cada uno
6 options
Código de producto. 15359042
Marca: OHAUS™ 30061984
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La Explorer ha alcanzado el siguiente nivel de genialidad al ampliar sus características y diseño modernos para ofrecer una funcionalidad inigualable.
  • Gran pantalla táctil a color
  • Software basado en iconos que incluye 14 modos de aplicación exclusivos
  • Pantalla de ángulo ajustable en 3 niveles
  • Especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas
  • Mejor filtrado de vibración para una mejor estabilidad de la balanza
  • Todos los modelos vienen de serie con calibración interna automática AutoCal™
  • La configuración de filtrado 3 x 3 garantiza unos resultados de pesaje rápidos y estables
  • La base y la pantalla se separan para ofrecer la máxima flexibilidad en cualquier trabajo área
  • Los modelos con protección contra turbulencias de aire aíslan la cámara de pesaje para mejorar la estabilidad y acelerar los resultados mientras que ofrecen la máxima accesibilidad a la cámara de pesaje a través de puertas laterales montadas en la parte superior o a través de la versátil puerta superior que se desliza al abrir
  • La entrada manos libres está disponible con puertas laterales automatizadas opcionales
  • Puertos de comunicación de fácil acceso (USB, RS232) más una ranura para un 3 puerto de comunicación (Ethernet o 2 RS232)
  • GLP y GMP (incluida la fecha y hora), transferencia directa de datos
  • Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, pantalla de vidrio con tapa abatible, cubierta reemplazable en uso
  • Protección contra turbulencias de 3 puertas con paneles extraíbles en modelos de 0,1mg y 1 mg con luz
  • Diseño de pantalla modular con ángulo ajustable (fijación a la base, la pared o a una torre opcional)
  • Calibración interna automática AutoCal
  • Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado
  • Ajustes de impresión automática y ambientales seleccionables
  • Peso integral debajo del gancho
  • Cubierta de protección en uso
  • Interruptor de bloqueo de software
  • Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución de 14,5 cm (diagonal), incluye teclado numérico QWERTY e indicación de capacidad de pesaje
Aplicaciones
Pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje animal/dinámico, control de peso, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de pico, cálculo de ingredientes, ajuste de pipetas, peso bruto/neto/tara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Certificaciones/conformidad NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Tipo de conexión RS-232, USB, Ethernet opcional o 2o RS232
Capacidad 6200 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 0.1 g
Formato Gramo, miligramo, kilogramo, quilate, onza, onza troy
Incluye Protector contra corrientes de aire automático de 3 puertas, interno (AutoCal™)
Linealidad ± 0,2 g
Material Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio
Modelo EX6201/E
Repetibilidad <±0,1 g
Tamaño de muestra 6,2 kg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤1 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Anchura (imperial) 9,1 in.
Anchura (métrico) 23 cm
Altura (imperial) 3,9 in.
Altura (métrico) 9,8 cm
Fondo (imperial) 15,5 in.
Fondo (métrico) 39,3 cm
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje 0.6 A
Frecuencia 50/60 Hz