Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
- Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
- Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
- Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
| Capacidad | 320 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Visualizar cotas | 90 H × 195 W x 154 mm D |
| Rango de humedad | 80% máx. hasta 30°C/86°F Disminuyendo linealmente |
| Incluye | Terminal, base de pesaje, plataforma de pesaje de 90 mm |
| Linealidad | 0,0002 g |
| Material | Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio |
| Modelo | EX324M/AD |
| Mostrar más |