Learn More
Ohaus™ Balanza analítica Explorer™
Código de producto. 15379032 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
EX224/AD
EX224M
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15379032 EX224/AD cada uno
11830113 EX224M 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15379032 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30061995
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Balanza analítica precisa de alto rendimiento, gran capacidad y con resistencia a golpes, derrames y salpicaduras.
  • Funcionamiento inteligente
    • Especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas y filtrado de vibraciones mejorado para una mejor estabilidad de la balanza.
  • Funcionamiento intuitivo
    • La gran pantalla táctil a color, el software de aplicación con iconos que cuenta con 14 modos de aplicación exclusivos y una pantalla de ángulo ajustable de 3 niveles hacen de Explorer la balanza más sencilla y avanzada de su clase.
  • Diseño ingenioso
    • La base y la pantalla se separan para ofrecer la máxima flexibilidad en cualquier área de trabajo. Los modelos con protección contra turbulencias de aire aíslan la cámara de pesaje para mejorar la estabilidad y acelerar los resultados mientras que ofrecen la máxima accesibilidad a la cámara de pesaje a través de puertas laterales montadas en la parte superior o a través de la versátil puerta superior que se desliza al abrir. La entrada manos libres está disponible con puertas laterales automatizadas opcionales.
  • Características prácticas
    • Explorer tiene hasta cuatro sensores sin contacto programables por el usuario para minimizar la contaminación cruzada y el desgaste normalmente asociados con el contacto continuo de la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión RS232 (incluido)USB (incluido)Ethernet (disponible como accesorio)
Descripción Balanza Electrónica, EX224M/AD
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil VGA de 5,7 in a todo color
Legibilidad 0,100000 mg
Incluye Adaptador de CA, RS232, USB, protector contra corrientes de aire
Idiomas Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX)
Linealidad 0,000200 g
Material Carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio
Modelo EX224/AD
Repetibilidad 0,000100 g
Tiempo de estabilización 2,000 s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 393,00 x 230,00 x 350,000 mm
Longitud (imperial) 15,50 in
Longitud (métrico) 393,00 mm
Anchura (imperial) 9,10 in
Anchura (métrico) 230,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 90 mm
Altura (imperial) 13,80 in
Altura (métrico) 350,000 mm
Fondo (imperial) 15,50 in
Fondo (métrico) 393,00 mm