Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Código de producto. 15839126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 l (medio CD ExpiSf), 40 ml (potenciador ExpiSf)
1 l (medio CD ExpiSf), 4 x 1 ml (potenciador ExpiSf)
5 x 10 l (medio CD ExpiSf), 5 x 40 ml (potenciador ExpiSf)
6 x 1000 mL (medio CD ExpiSf), 24 x 1 mL (potenciador ExpiSf)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
15839126 10 l (medio CD ExpiSf), 40 ml (potenciador ExpiSf) cada uno
15829126 1 l (medio CD ExpiSf), 4 x 1 ml (potenciador ExpiSf) cada uno
16671323 6 x 1000 mL (medio CD ExpiSf), 24 x 1 mL (potenciador ExpiSf) paquete de 6
15849126 5 x 10 l (medio CD ExpiSf), 5 x 40 ml (potenciador ExpiSf) cada uno
4 options
Código de producto. 15839126
Marca: Gibco™ A3767807
El kit de producción de proteínas Gibco™ ExpiSf™ está diseñado para aumentar de forma significativa la expresión de proteínas a partir de los cultivos en suspensión de alta densidad de células de insectos Sf9 mediante el sistema de expresión ExpiSf.
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Ofrece una tasa superior al 80 %, más producción de proteínas en cultivos celulares Sf9 en suspensión de alta densidad que el medio ExpiSf CD por sí mismo
  • Incluye potenciador ExpiSf, que está específicamente diseñado para trabajar en conjunto con el medio ExpiSf CD para aumentar significativamente la expresión de proteínas de cultivos de células de insectos infectados por baculovirus
  • Demuestra la escalabilidad directa de la infección por baculovirus desde los volúmenes de cultivo de 4 ml en placas de pocillos profundos hasta >3 l en matraces de agitación
El kit de producción de proteínas ExpiSf está diseñado específicamente para trabajar con células ExpiSf9 (n.º de cat. A35243) en el sistema de expresión ExpiSf. El kit suministra suficiente medio ExpiSf CD y potenciador ExpiSf como para infectar 1 l, 10 l o 50 l de cultivo. El medio ExpiSf CD también está disponible para su compra por separado (n.º A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Medios y reactivos, bolsa de 10 l de medio ExpiSf CD, 40 ml de potenciador de ExpiSf
Cantidad 10 l (medio CD ExpiSf), 40 ml (potenciador ExpiSf)
Contenido y almacenamiento Bolsa de 10 l de medio ExpiSf CD, almacenar en la oscuridad a 2 °C a 8 °C; 40 ml de potenciador ExpiSf, almacenar (de 2 °C a 8 °C; vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Células compatibles Células de insectos
Formato Líquido
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Sistema de expresión Baculovirus
Línea de productos ExpiSf