Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Expression System Starter Kits
Código de producto. 15859126
Click to view available options
Formato:
Kit con matraces Erlenmeyer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15859126
Marca: Gibco™ A38841
This item is not returnable. View return policy
The ExpiSf Expression System is a complete chemically-defined baculovirus-insect cell protein expression system that delivers superior yields and consistent performance run after run using a fast, streamlined workflow.
  • Un medio definido químicamente, sin yeastolatos y sin material de origen animal para un crecimiento celular consistente y la expresión de proteínas
  • Componentes integrados que funcionan en conjunto para ofrecer una producción de proteínas tres veces superior en comparación con las plataformas tradicionales de expresión de insectos
  • Producción robusta de baculovirus recombinante de P0 de alta calidad y alto título en formato de cultivo en suspensión sin necesidad de una mayor amplificación del virus
  • Un flujo de trabajo rápido y simplificado que le permite obtener proteínas en tan solo 6-10 días; la mitad de tiempo que los protocolos tradicionales
  • Expresión escalable que se puede aplicar a cultivos de placas de 24 pocillos para matraces de agitación de >3 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Insect Cell Protein Expression System
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Etiqueta de proteína Sin marcar
Tipo de entrega Baculovirus
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento • Frasco de 1000 ml ExpiSf CD Medium, almacenar en la oscuridad a 2–8 °C
• 4 x 1 ml de potenciador ExpiSf, 2–8 °C
• 1 ml de reactivo de transfección ExpiFectamine SF, 2–8 °C
• 2 x 1 vial de células ExpiSf9, almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor
• 500 ml de Opti-MEM 2–8 °C
• 10 µg de vector pFastBac1, 2–8 °C
• 4 ng de vector de control pFastBac1-Gus, 2–8 °C
• 5 x 0,1 ml de células competentes MAX Efficiency DH10Bac, –80 °C
• 24 x 125 ml de matraces Erlenmeyer de PETG Nalgene de un solo uso, almacenar a temperatura ambiente
Formato Kit con matraces Erlenmeyer
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de células Sf9, SFM adaptado
Línea de productos ExpiSf
Promotor Poliedrina
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.