Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Código de producto. 15819126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15819126 20 L cada uno
15879116 500 mL cada uno
15889116 1000 mL cada uno
15899116 6 x 1000 mL cada uno
15809126 10 L cada uno
5 options
Código de producto. 15819126
Marca: Gibco™ A3767805
El medio CD Gibco™ ExpiSf™ es un medio químico definido, sin Yeastolate, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal específicamente diseñado para el cultivo de alta densidad, la transfección y la infección por baculovirus de las células de insectos (Spodoptera frugiperda) Sf9 adaptadas al crecimiento en suspensión.
  • Ofrece una reproducibilidad y una fiabilidad altas de lote a lote
  • Facilita la expresión de alto nivel de cultivos infectados por baculovirus, logrando rendimientos de proteínas tres veces más altos que los de las plataformas tradicionales de expresión de insectos
  • Facilita el crecimiento de cultivos Sf9 en suspensión a densidades de aproximadamente 2 x 107 células/ml, con una viabilidad celular de >90 %
  • Compatible con la infección de alta densidad de células Sf9 en suspensión con baculovirus recombinante
  • Favorece el crecimiento, la transfección y la infección por baculovirus de las células Sf9 en formatos de cultivo desde placas de 24 pocillos profundos hasta matraces de agitación de >3 l
  • Es una formulación lista para su uso que no requiere de suplementos
  • Fabricado mediante un proceso certificado por la normativa ISO 13485 de acuerdo con la norma 21 CFR 820 sobre buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos (cGMP)
El medio ExpiSf™ CD es un componente central del sistema de expresión ExpiSf. Para la expresión de proteínas de mayor nivel, el medio se utiliza en combinación con un potenciador de expresión de proteínas compatible, el potenciador ExpiSf, que se suministra como parte del kit de producción de proteínas ExpiSf (n.º A3767806). Las células Sf21 y High Five™ adaptadas a otros medios libres de suero disponibles en el mercado pueden adaptarse para su crecimiento en el medio ExpiSf CD, aunque se requiere adaptación secuencial y el crecimiento de alta densidad no está garantizado. El medio ExpiSf™ CD no se recomienda para cultivos celulares adherentes. Normalmente, las células se cultivan en matraces de estilo Erlenmeyer sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado sin CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 L
Contenido y almacenamiento Bolsa de 20 l, almacenar en lugar oscuro a 2–8 °C
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Células compatibles Células de insectos
Formato Líquido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos ExpiSf