Learn More
Gibco™ Expi293F™ Inducible Cells
Descripción
Línea de células establecida por la integración estable del plásmido regulador pcDNA6/TR, que codifica el gen TetR bajo el control del promotor del CMV humano. Es una potente herramienta para la expresión de alto rendimiento inducible por tetraciclina de proteínas recombinantes.
Características:
- Suspensión, cultivo de alta densidad en medio de expresión Expi293
- Expresión de proteínas inducible por tetraciclina con niveles de expresión basal extremadamente bajos
- Rendimiento proteínas equivalente al de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
- Rendimiento de proteínas significativamente más altos que el de otras líneas de células alternativas inducibles con tetraciclina HEK293 GnTI-
Para la expresión inducible de una proteína de interés, se necesita un vector de expresión de mamíferos pcDNA5/TO o un vector inducible equivalente para la expresión génica regulada con tetraciclina.
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión Expi293 y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de expresión Expi293
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 vial de células inducibles Expi293F (1 x 107 células/vial), almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor |
| Línea de productos | Expi293 |
| Cantidad | 1 vial |
| Condiciones de envío | Hielo seco |