Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de expansión con juntas esmeriladas
Descripción
- Conforme a DIN 12257
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | NS 14/23 |
| Material | Vidrio Duran |
| N.º de junta cónica estándar | Toma NS 24/29, cono NS 14/23 |