Learn More
Kartell™ Bandejas para tubos de ensayo de poliestireno expandido Plastilab™
Código de producto. 10243901
Change view
Click to view available options
Posiciones:
96
119
250
Diámetro de la abertura (métrico):
8,5 mm
14,5 mm
16,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Posiciones Diámetro de la abertura (métrico) unitSize
10243901 250 8,5 mm 1 PCS
10439972 119 14,5 mm 1 PCS
10683852 96 16,5 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10243901
Marca: Kartell™ 0117500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de grandes cantidades de tubos de ensayo.
Para el almacenamiento de grandes cantidades de tubos de ensayo.
  • Cavidades para dedos moldeadas para ayudar a levantarlos
  • Incluyen orificios profundos para proporcionar estabilidad para viales y tubos de ensayo
  • Estables, ligeros y apilables
  • Disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
Especificaciones
Descripción Profundidad de orificio: 15 mm
Admite Tubos (8,5 mm)
Material Poliestireno expandido
Posiciones 250
Apilables Sí
Para utilizar con (aplicación) Bandejas muy útiles para grandes cantidades de tubos de ensayo
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 220 x 32 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 8,5 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo