missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Patrón de exosoma (línea celular A549)

Este producto consta de exosomas purificados y liofilizados obtenidos a partir de la línea celular A549 (carcinoma pulmonar humano) y puede utilizarse como patrones de control para múltiples aplicaciones, incluyendo FACS, WB, ELISA y como patrones de calibración para la cuantificación de marcadores derivados del exosoma a partir de muestras biológicas.

Especificaciones

Descripción Tampón de almacenamiento: Liofilizado a partir de sobrenadante de cultivo celular
Liofilizado
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C hasta 36 meses
Ver más especificaciones

Descripción

Descripción

  • Reconstituya el patrón de exosoma liofilizado añadiendo agua desionizada. 30 μl o 100 μl para patrón liofilizado para obtener una concentración final de 1 μg/μl. Los usuarios pueden elegir diferentes volúmenes de agua desionizada para la reconstitución de exosomas de acuerdo con la concentración final deseada. Suspenda los exosomas pipeteando la solución arriba y abajo 10-15 veces y evite la formación de burbujas. Agite el patrón reconstituido durante 60 segundos. Centrifugue brevemente los tubos que contienen el patrón para asegurarse de que la solución se recoge en la parte inferior del tubo. Pipetee la solución 10 veces arriba y abajo, evitando la introducción de burbujas. Después de este paso, el patrón está listo para usarse.
  • Los exosomas se purifican después de una combinación de etapas de ultracentrifugación y microfiltración. Los exosomas son posteriormente cuantificados y validados para el contenido global de proteínas y el número de partículas por NTA (análisis de seguimiento de nanopartículas). La liofilización no afecta a la estabilidad de los exosomas purificados ni a los niveles de expresión de sus marcadores de exosoma (proteínas y ácidos nucleicos).
  • Los patrones de exosoma liofilizado pueden almacenarse a 4 °C durante un máximo de 36 meses. Los patrones reconstituidos del exosoma no son adecuados para el almacenamiento a largo plazo a temperatura ambiente, utilícelos en las 2 horas después de la reconstitución. El resto de la solución madre estándar reconstituida debe ir en viales de polipropileno de baja adherencia y almacenarse a -20 °C durante 1 mes o a -80 °C durante un máximo de 6 meses. Evite estrictamente los ciclos repetidos de congelación/descongelación.
  • Cría en especies huésped: Humano
  • Pruebas de control de calidad: Comparación de marcadores exosómicos en exosomas frescos y liofilizados
  • Tipo de clonalidad: proteína
  • Aplicaciones: Inmunotransferencia (Western blotting, Elisa, citometría de flujo
Especificaciones

Especificaciones

Tampón de almacenamiento: Liofilizado a partir de sobrenadante de cultivo celular
Almacenar a 4 °C hasta 36 meses
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.