Learn More
Macherey-Nagel™ Exosome Precipitation Solution for enrichment of exosomes from serum or plasma
Click to view available options
Cantidad:
12 ml de solución de precipitación (con 30 ml de agua libre de ARNasa)
2 ml de solución de precipitación (con 13 ml de agua libre de ARNasa)
60 ml de solución de precipitación (con 60 ml de agua libre de ARNasa)
Tamaño de la unidad:
12 ml
2 ml
60 ml
Descripción
Los exosomas son vesículas pequeñas (30–150 nm) secretadas por varios tipos de células y se encuentran en muchos fluidos corporales, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la orina, la saliva y la leche materna. Su contenido de ARN y proteínas puede ser una valiosa fuente de biomarcadores. Al precipitar los exosomas a partir de grandes volúmenes de muestra, estos biomarcadores se pueden enriquecer y el fondo de los ácidos nucleicos de circulación libre se reduce significativamente.
- Enriquecimiento más eficiente de exosomas para cualquier aplicación posterior
- La precipitación simple y rápida de exosomas: evita la tediosa ultra centrifugación
- Flexibilidad en la cantidad de muestra: el procedimiento se puede ampliar o reducir en función del volumen de la muestra
- Se suministra con agua sin ARNasa para aislar el ARN de los exomas resuspendidos
- Tiempo total de preparación: 45 min/6 preparaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloros |
| Incluye | Solución de precipitación de exomas; Agua libre de ARNsa |
| Olor | Inodoro |
| Tamaño de partículas | 350 - 150 nm |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Fuente de dadores | Muestras de suero y plasma |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Enriquecimiento de exosomas a partir de muestras de plasma y suero sanguíneo |
| Suficiente para | 0,1 - 1 ml de muestras de suero/plasma |
| Cantidad | 2 ml de solución de precipitación (con 13 ml de agua libre de ARNasa) |
| Mostrar más |