missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene is a component of the exocyst complex. The exocyst complex plays a critical role in vesicular trafficking and the secretory pathway by targeting post-Golgi vesicles to the plasma membrane. The encoded protein is required for assembly of the exocyst complex and docking of the complex to the plasma membrane. The encoded protein may also play a role in pre-mRNA splicing through interactions with pre-mRNA-processing factor 19. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 4.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Exo70 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | EXOC7 |
| N.º de referencia del gen | O35250, O54922, Q9UPT5 |
| Alias de gen | 2 5 3p, EX070, Exo70, Exo70p, EXOC1, EXOC7, exocyst complex component 7, KIAA1067, YJL085W |
| Símbolos de los genes | Exoc7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?