missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EXD1 Monoclonal Antibody (OTI4G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17505981
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17505981 100 μL 100 microlitros
17525981 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17505981

Marca: Origene Technologies TA502096

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EXD1 is an RNA-binding component of the PET complex, a multiprotein complex required for the processing of piRNAs during spermatogenesis. The piRNA metabolic process mediates the repression of transposable elements during meiosis by forming complexes composed of piRNAs and Piwi proteins and governs the methylation and subsequent repression of transposable elements, preventing their mobilization, which is essential for the germline integrity. The PET complex is required during the secondary piRNAs metabolic process for the PIWIL2 slicing-triggered loading of PIWIL4 piRNAs. In the PET complex, EXD1 probably acts as an RNA adapter. EXD1 is an inactive exonuclease.

Especificaciones

Antígeno EXD1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EXD1
N.º de referencia del gen Q8NHP7
Alias de gen EXDL1
Símbolos de los genes EXD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human EXD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161829
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.