missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EXD1 Monoclonal Antibody (OTI4G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011022
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17525981 30 μL 30 microlitros
17505981 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17525981 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502096S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EXD1 Monoclonal antibody specifically detects EXD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno EXD1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Grhpr
N.º de referencia del gen Q9UBQ7
Alias de gen 4932702D22Rik; Exd1; EXDL1; exonuclease 3'-5' domain containing 1; exonuclease 3'-5' domain-containing protein 1; exonuclease 3'-5' domain-containing protein 1; piRNA biogenesis protein EXD1; exonuclease 3'-5' domain-like 1; exonuclease 3'-5' domain-like-containing protein 1; Inactive exonuclease EXD1; mExd1; piRNA biogenesis protein EXD1; RGD1561009; Vexonuclease 3'-5' domain-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GRHPR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.