Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Termómetros de refrigerador/congelador con registro de datos Excursion-Trac™ con calibración
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
- La memoria se puede borrar tras descargar los datos y los eventos de alarma
- Establezca límites y almacene hasta 10 eventos de alarma únicos
- Smart-Alarm™ con alarma visual/audible que continúa alertando incluso si las condiciones vuelven al rango normal
- La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mínimas, máximas y actuales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termómetro criogénico para registro de datos |
| Memoria de datos | 525600 lecturas |
| Calibración | NIST |
| Incluye | Calibración; 1 sonda de acero inoxidable |
| Canales | 1 |
| Material | Acero inoxidable (sensor) |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,25°C |
| Resolución de temperatura | 0,01°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De −200 a 105°C |