Learn More
Excelta™ Pinzas de precisión Excelta™ con puntas fuertes rectas
Código de producto. p-4591399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12.06 cm
Material:
Acero al carbono
Precisión:
Alto
Diseñar:
00 D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Material Precisión Diseñar unitSize
11723266 12.06 cm Acero al carbono Alto 00 D 1 PCS
1 options
Código de producto. 11723266
Marca: Excelta™ 00D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Precision Tweezers feature strong tips for long life.
Strong tips for long life
  • Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel
Especificaciones
Estilo de punta Punta fuerte recta con extremo serrado
Diseñar 00 D
Longitud (imperial) 4,75 in
Material Acero al carbono
Longitud (métrico) 12.06 cm
Tipo de producto Pinzas electrónicas
Cantidad (n.º por caja) Unidad
Altura del cuerpo (imperial) 0.015 in.
Altura del cuerpo (métrico) 0.03 cm
Precisión Alto
Grosor 30,23 cm (0.09 pulg)
Anchura del cuerpo (imperial) 0.32 in.
Anchura de la punta 0.0177 in.
Anchura del cuerpo (métrico) 0.8 cm
Anchura de la punta (métrico) 0.044 cm
Grosor de la punta (imperial) 0.0098 in.
Grosor de la punta (métrico) 0.249 mm
Modelo High-precision