Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holders Pack
Descripción
- Proporciona una mayor precisión en la alineación de muestras.
- Soportes de recipientes fácilmente conmutables para una adquisición de imágenes cómoda y sencilla de una gran variedad de muestras.
- Incluye los 10 soportes de recipientes EVOS más populares.
- Para su uso con: sistema de adquisición de imágenes EVOS XL Core, sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto, sistema de adquisición de imágenes EVOS XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Paquete de soportes para recipientes del sistema de adquisición de imágenes |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Admite | Matraz T-25 |
| Cantidad | 10 soportes |