Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, ibidi 35 mm Petri dishes
Descripción
La amplia gama de soportes ayuda a maximizar la flexibilidad de los microscopios invertidos EVOS y Micromaster™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para recipientes |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Formato | Placas de Petri ibidi de 35 mm |
| Admite | 4 placas Petri ibidi de 35 mm |
| Cantidad | 1 soporte |