Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, KOVA™ Glasstic™ slide 10
Descripción
- Se adapta a portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de adquisición de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras
- Admite un portaobjetos KOVA Glasstic 10
- Soportes de recipientes y placas de platina fáciles de cambiar disponibles para esta plataforma de instrumentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para recipientes |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Formato | 10 portaobjetos |
| Admite | 1 portaobjetos KOVA™ Glasstic™ 10 |
| Cantidad | 1 soporte |