Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, GFP
Código de producto. 15123965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15123965 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15123965
Marca: Invitrogen™ AMEP4651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El revolucionario diseño de los cubos de luz EVOS™ combina una fuente de luz (LED) de alta intensidad y larga vida útil, óptica de condensación, espejo dicroico y filtros en un accesorio compacto, ajustable y fácil de instalar para la detección de fluorescencia en los sistemas de adquisición de imágenes EVOS™ y Countess II FL.
  • Ideal para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color, el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL o los sistemas de adquisición de imágenes EVOS FL
  • Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
  • La iluminación continua permite obtener unos resultados uniformes La vida útil de la bombilla, de más de 50 000 horas, permite reducir los costes operativos
  • Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica Modificable por el usuario y reconocida automáticamente por el sistema
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubo de luz fluorescente GFP
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000.
Incluye LED, óptica de condensación, filtros con revestimiento duro
Longitud de onda Ej.: 470/22 Em: 525/50
Cantidad 1 unidad