Learn More
Invitrogen™ Cubos de luz EVOS™
Descripción
- Ideal para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color, el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL o los sistemas de adquisición de imágenes EVOS FL
- Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
- La iluminación continua permite obtener unos resultados uniformes La vida útil de la bombilla, de más de 50 000 horas, permite reducir los costes operativos
- Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica Modificable por el usuario y reconocida automáticamente por el sistema
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de luz LED |
| Descripción | EVOS™ Qdot™ WB 525-800 Light Cube, LED, Unique, For Use With EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, Fluorophores with Excitation and Emission Maxima Near 445 and 525 to 800nm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de imagen EVOS™ FL, sistema de imagen automática EVOS™ FL 1 y 2, sistema de imagen EVOS™ M5000/M7000, contador de células automático Countess™ II FL |
| Cantidad | 1 unidad |