Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Diffusion
Description
- Sirve para mejorar la iluminación en determinadas condiciones.
- Debido a las desviaciones en el grosor, color y tamaño de muestra, el uso real del portaobjetos podría ser distinto al recomendado.
- Diseñado para aplicaciones de campo claro con factor de ampliación de 2x o 4x para la iluminación de campo plano
El portaobjetos de condensador de difusión se incluye con el sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL.
Specifications
Specifications
| Tipo | Portaobjetos de condensador |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Incluye | Portaobjetos difusor, portaobjetos de pequeño orificio, portaobjetos menisco |
| Cantidad | 1 unidad |