Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Green
Descripción
- Sirve para mejorar la iluminación en determinadas condiciones
- Debido a las desviaciones en el grosor, color y tamaño de muestra, el uso real del portaobjetos podría ser distinto al recomendado.
- Permite el ajuste directo de la temperatura del color del LED de luz blanca
- Diseñado para aplicaciones de campo claro con todos los factores de ampliación como filtro de corrección de luz diurna
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de condensador |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Incluye | Portaobjetos difusor, portaobjetos de pequeño orificio, portaobjetos menisco |
| Cantidad | 1 unidad |