Learn More
EVOS™ EVOS™ 100X Oil Objective, achromat, coverslip-corrected
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Objetivo corregido con cubreobjetos que se optimiza para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5
- Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
- Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Distancia de enfoque | 0,17 mm |
| Tipo de lente | Acromático |
| Aumento | 100X |
| Abertura numérica | 1,25 |
| Cantidad | 1 unidad |