Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro Evolution™ Pro UV-Vis PROMO
Código de producto. 17497443 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de detector:
Dos fotodiodos de silicio coincidentes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17497443
Marca: Thermo Scientific™ 840341500PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Para su uso en investigación rutinaria y compleja, y para aplicaciones avanzadas, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientifictrade Evolution™ Pro UV-Vis, que cumple con las normativas actuales, combina un hardware versátil y fiable con una amplia gama de accesorios y con el software Thermo Scientific™ Insight Pro, que se aprende a utilizar fácil y rápidamente.
Aplicaciones:Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, QA/QC industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
Espectrofotómetros UV-Vis Evolution Pro:
  • Confíe en el diseño óptico de doble haz, que proporciona fiabilidad extraordinaria, rendimiento preciso y estabilidad a largo plazo para las aplicaciones más exigentes.
  • Rendimiento optimizado para los requisitos de pruebas avanzadas y capacidades de resolución de picos con diferentes anchos de banda disponibles: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 y 4,0 nm.
  • Garantice la precisión de sus datos con el carrusel de validación de calibración (CVC) opcional para la verificación automática del rendimiento.
  • Obtenga mediciones instantáneas y un excelente rendimiento en toda la gama de longitudes de onda de 190 a 1100 nm con la lámpara flash de xenón.
Pase de las muestras a los resultados con mayor rapidez:
  • Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT Pro que le acompañará en cada fase del proceso.
  • Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos.
  • Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo.
  • Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la actual 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico.
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo:
  • Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia.
  • Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los aspiradores, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador.
  • Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution Pro UV-Vis con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas.
Entornos normativos y de control de calidad:
Para utilizar el espectrofotómetro UV-Vis Evolution Pro en un entorno regulado o de control de calidad, le ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes Evolution Pro Pharma Value incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad 
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Kit de filtros de calificación para UV-Vis
Los paquetes Evolution Pro Pharma de conformidad con las normas de USP/EP incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Conjunto de conformidad con las normas de USP/EP
Conjunto de conformidad con las normas de USP/EP visible
Información sobre pedidos de accesorios:
Todos los accesorios se venden por separado.Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,001 A, de 200 a 800 nm, 2,0 nm de SBW, fluido
Descripción Espectrofotómetro UV-Vis Evolution Pro
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio coincidentes
Fuente de luz Lámpara flash de xenón (> 5 años típico; 3 años garantizados)
Ancho de banda espectral Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación < 0,0005 A/h, 500 nm, 2,0 nm de SBW, calentamiento de 2 h
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, aseguramiento y control de la calidad industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
Ruido 0A:<0,00018 A; 1A:< 0,00022 A; 2A:<0,00050 A; 500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Diseño óptico Ebert modificado; haz doble con posiciones de muestra y cubeta de referencia/accesorios
Pruebas de conformidad con la farmacopea Wavelength Accuracy: ±0.3 nm 190 to 900 nm; Wavelength Repeatability: SD 10 meas. <0.1 nm; Absorbance Accuracy: <±0.010 A at 1 A, <±0.010 A at 2 A; Absorbance Repeatability: ±0.0025 A at 1 A; Stray Light: 198 nm with KCl >2 A, 220 nm with NaI >3 A, 300 nm with acetone >3 A, 340 nm with NaNO2 >3 A; Resolution: Peak/trough ratio >1.8 at 1 nm SBW setting
Photometric Accuracy Instrument 1A:± 0,004 A; 2A:± 0,004 A; 3A:± 0,006 A; medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST
Pantalla fotométrica ± 6 A
Intervalo fotométrico > 4 A
Repetibilidad fotométrica 1A: ± 0,0025 A
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % de transmitancia, % de reflectancia, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS × factor, intensidad, 1.º a 4.º derivado
Velocidad de barrido Variable, hasta 6000 nm/min
Luz difusa KCl, 198 nm:≤0,4 % T; NaI, 220 nm:≤ 0,032 % T; NaNO2, 340 nm:<0,01 % T
Exactitud de la longitud de onda ±0,20 nm (línea de emisión de 546,07 nm Hg), ±0,30 nm, de 190 a 900 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Repetibilidad de longitud de onda Desviación estándar de 10 mediciones <0,05 nm