Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de lámpara de mercurio Evolution™
Código de producto. p-4531989 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Accesorio de lámpara de mercurio
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetro Evolution 350
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16866726
Marca: Thermo Scientific™ 840310900
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los Thermo Scientific™ Evolution™ Mercury Lamp Accessories proporcionan calibración de instrumento y pruebas automáticas de rendimiento para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ 200 Series y 300 UV-Visible.
Los Thermo Scientific™ Mercury Lamp accessories proporcionan calibración de instrumento y pruebas automáticas de rendimiento para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ 200 Series y Thermo Scientific™ Evolution™ 300 UV-Visible. Calibración y comprobación del rendimiento de la precisión de longitud de onda, la repetibilidad de longitud de onda y la exactitud del ancho de banda utilizando las líneas de emisión extremadamente estrechas del mercurio. Estas líneas de emisión son patrones fundamentales y primarios que no requieren ninguna certificación o recalibración, lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero.
La lámpara de mercurio es el patrón primario recomendado para comprobar la exactitud de longitud de onda mediante los protocolos USP, PH.EUR, JP, TGA, WHO, ASTM (E275-67) y otros protocolos de ensayo reconocidos internacionalmente. Las líneas de emisión fundamentales del mercurio son una propiedad física y, por lo tanto, no requieren trazabilidad. Puesto que las líneas de emisión del mercurio son muy estrechas, la precisión del instrumento se comprueba con la máxima tolerancia posible.
El ancho de banda espectral eficaz del instrumento también se puede medir midiendo el ancho total a la mitad del máximo de un pico de emisión de mercurio escaneado por el instrumento. El accesorio de lámpara de mercurio elimina la necesidad de utilizar líquido de óxido de holmio y tolueno en los estándares de hexano al realizar pruebas de verificación de rendimiento rutinarias para cumplir los requisitos de las farmacopeas.
La lámpara también le permite a usted o a uno de sus ingenieros cualificados calibrar espectrofotómetros Evolution exactamente como se calibraron en la fábrica después del servicio al banco óptico.
Utiliza siete líneas de lámparas de mercurio con longitudes de onda de 253,65 a 810 nm.
Se utiliza una única curva de calibración para cada ancho de banda espectral (SBW) con el espectrofotómetro. La calibración a un SBW de 1,0 nm se realiza y se almacena de forma independiente a la calibración a un SBW de 2,0 nm.
Ahorre tiempo, dinero y esfuerzoLa lámpara se instala de forma permanente en el espectrofotómetro Evolution 350 y, cuando sea necesario, en los espectrofotómetros Evolution 200. Se activa y desactiva haciendo clic en un cuadro del software Thermo Scientific™ INSIGHT™. La instalación de una lámpara de mercurio ahorra tiempo y esfuerzo al realizar pruebas rutinarias de verificación de rendimiento. También le ahorra dinero y esfuerzo al eliminar la necesidad de mantener y recalibrar o recertificar con regularidad el óxido de holmio y el tolueno en los estándares de líquidos de hexano.
El software INSIGHT utiliza la lámpara de mercurio para automatizar completamente las pruebas para:
  • Exactitud de longitud de onda
  • Precisión de longitud de onda (repetibilidad de longitud de onda)
  • Ancho de banda espectral (ajuste de 1 nm)
Aplicaciones: Productos químicos, alimentos y bebidas, aseguramiento y control de la calidad industrial, productos farmacéuticos
Especificaciones
Tipo Accesorio de lámpara de mercurio
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro Evolution 350