Learn More
Descrizione
Preserve la integridad de las muestras al mismo tiempo que minimiza la contaminación cruzada de las muestras. Las sondas de fibra óptica Thermo Scientific™ Evolution™ permiten llevar el espectrofotómetro a la muestra. Elija la sonda VERSA para las mediciones en recipientes más grandes o las soluciones que atacan al acero inoxidable. Elija Micro Probe para la medición de volúmenes pequeños o en pequeños recipientes. Ambas se han diseñado para el uso en los pequeños recipientes, como los tubos para centrífuga y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), más usados en aplicaciones biológicas.
Micro Probe de fibra óptica
- El diseño compacto permite la medición con tan solo 125 µl de muestras en un tubo de PCR de 500 µl.
- Ofrece una excelente linealidad para el análisis de ADN, ARN y proteínas con hasta 2 unidades de absorbancia.
- Es capaz de medir concentraciones de ADN de entre 1 y 260 ng/µl.
- Está disponible con una trayectoria óptica de 10 mm con un intervalo de longitud de onda operativo de 230 a 1100 nm y un intervalo de temperatura y presión de hasta 150 °C y 6 bares.
- Si la sonda se lava y se seca entre las muestras, se observa menos del 0,01 % de contaminación cruzada de las muestras.
Sonda de fibra óptica VERSA
- La sonda VERSA dispone de un manguito de cuarzo reemplazable que protege el cuerpo de la sonda de acero inoxidable de las muestras oxidantes.
- Solo el manguito de cuarzo y el espejo de aluminio entran en contacto con la muestra, por lo que los sistemas de disolventes que atacarían al pegamento de epoxi utilizado para sostener las lentes en sondas con cuerpo de acero convencionales se pueden medir con la sonda VERSA.
- Si la muestra no ataca a los materiales de la sonda o en caso de que un accidente o mal uso provoque la rotura de la punta o el manguito de cuarzo, deslice el manguito antiguo para extraerlo y sustitúyalo. Un bajo coste y cero complicaciones: podrá regresar al trabajo rápidamente.
- La sonda VERSA con fibras de 600 micrómetros de diámetro proporciona mucha luz a la muestra. Mida con confianza las soluciones con una absorbancia de hasta 2 A. Consulte la imagen del escaneado de la galería de la parte superior de esta página para ver un ejemplo con una medición de calidad de hasta 2,2 A a lo largo del intervalo de medición de dos soluciones de mezcla de tintes. Las mediciones se realizaron con el espectrofotómetro UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ 220.
Specifica
Specifica
| Tipo | Soporte para sonda de fibra óptica, pinza |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sonda de fibra óptica |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.