Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis Evolution™ 350
Código de producto. p-7138117 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Garantía:
Garantía de sustitución de fuente de 3 años
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Garantía unitSize
15812185 Espectrofotómetro UV-Vis Garantía de sustitución de fuente de 3 años cada uno
1 options
Código de producto. 15812185
Marca: Thermo Scientific™ 840310800/DUP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rely on the Thermo Scientific™ Evolution™ 350 UV-Vis Spectrophotometer for the performance and versatility needed for your advanced analysis
New sales of this model have been discontinued. Please see the newest models: the Evolution Pro Spectrophotometers.
Una amplia selección de accesorios y un bajo coste de propiedad hacen que el espectrofotómetro Evolution 350 UV-Vis sea un complemento versátil y asequible para su laboratorio. El potente software Thermo Scientific™ INSIGHT™ le permite obtener rápidamente respuestas y ofrece capacidades ampliadas para aplicaciones más complejas. Los accesorios inteligentes con autointeligencia facilitan la realización de análisis. La comodidad y facilidad de manejo y uso de la lámpara de xenón ahorra un tiempo valioso y aumenta la productividad del laboratorio.
Aplicaciones:
Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, QA/QC industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
Listo para el desafío
  • Confíe en el diseño óptico de doble haz de los espectrofotómetros Evolution 350: fiabilidad extraordinaria, rendimiento preciso y estabilidad a largo plazo para las aplicaciones más exigentes
  • Rendimiento optimizado para los requisitos de pruebas avanzadas y capacidades de resolución de picos con diferentes anchos de banda disponibles: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 y 4,0 nm
  • Garantice la precisión de sus datos con el carrusel de validación de calibración (CVC) opcional para la verificación automática del rendimiento
  • Obtenga mediciones instantáneas y un excelente rendimiento en toda la gama de longitudes de onda de 190-1100 nm con la lámpara de xenón tipo flash
Cambie de las muestras a la respuesta con mayor rapidez
  • Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT que le acompañará en cada fase del proceso
  • Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos
  • Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo
  • Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo
  • Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia
  • Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los sippers, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador
  • Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution 350 con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas
Entornos reglamentarios y de control de calidad:
Para utilizar el espectrofotómetro Evolution UV-Vis 350 en un entorno regulado o de control de calidad, le ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Información sobre pedidos de accesorios:
Todos los accesorios se venden por separado. Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ±0,0015 A (200–800 nm)
2,0 nm de SBW, fluido
Altura del centro del haz 8,5 mm
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio coincidentes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 53 x 61 x 38 cm/20,8 x 24 x 14,9 pulg
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Wavelength Range 190–1100 nm
Desviación <0,0005 ABS/hora, 500 nm, 2,0 nm de SBW, 2 horas de calentamiento
Requisitos eléctricos 100–240 V, 50–60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, QA/QC industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
Vida útil de la lámpara >5 años o más si no se utiliza la señal activa
Ruido Photométrique
0A: <0,00018 A
1 A: <0,00022 A
2A: <0,00050 A
500 nm, 2,0 nm de ancho de banda espectral, RMS
Diseño óptico Ebert modificado; haz doble con posiciones de muestra y cubeta de referencia/accesorios
Pruebas de conformidad con la farmacopea Exactitud de longitud de onda: ±0,3 nm 190–900 nm
Repetibilidad de la longitud de onda: SD, 10 mediciones <0,1 nm
Precisión de absorbancia: <±0,010 A a 1 A, <±0,010 A a 2 A
Repetibilidad de absorbancia: ±0,0025 A a 1 A
Luz difusa: 198 nm con KCl >2 A, 220 nm con NaI >3 A, 300 nm con acetona >3 A, 340 nm con NaNO2 >3 A Resolución: Relación pico/canal >1,8 a 1 nm de ajuste SBW
Exactitud fotométrica 1 A: ±0.004 A, 2 A: ±0.004 A,3 A: ±0.006 A
Pantalla fotométrica ± 6 A
Intervalo fotométrico > 4 A
Repetibilidad fotométrica 1A: ± 0,0025 A
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % de transmitancia, % de reflectancia, Kubelka-Munk,
Log(1/R), Log(Abs), ABS × factor, intensidad, 1.º–4.º derivado
Velocidad de barrido Variable, hasta 6000 nm/min.
Luz difusa 198 nm: 2,4 A KCl
220 nm: 3,5 A NaI
340 nm: 4,0 A NaNO2
Garantía Garantía de sustitución de fuente de 3 años
Exactitud de la longitud de onda ±0,20 nm (línea de emisión de 546,11 nm Hg), ±0,30 nm 190–900 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Repetibilidad de longitud de onda Desviación estándar de 10 mediciones <0,05 nm
Peso (imperial) 48,5 libras
Peso (métrico) 22 kg