Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Visible Spectrophotometer
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Avance en sus trabajos de investigación con los fiables resultados de absorbancia del Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Vis spectrophotometer, diseñado para adaptarse al cambiante mundo de la investigación de ciencias de la vida. El Evolution 260 Bio spectrophotometer permite un control mediante ordenador o tablet y ofrece mediciones de alto rendimiento para una amplia gama de mediciones y muestras biológicas. Un software potente, unas ópticas de precisión y una completa línea de accesorios combinados en una solución integral que acelera el proceso desde la toma de muestras a la obtención de resultados. El Thermo Scientific™ INSIGHT™ software, incluido en el sistema Evolution 260 Bio, ofrece métodos de ensayo preprogramados para aumentar la exactitud y la comodidad.
Aplicaciones para ciencias de la vida completas
El software INSIGHT de próxima generación ofrece la enorme comodidad de métodos de análisis de ácido nucléico y proteínas fáciles de comprender, e incluye módulos dedicados para:
- Concentración de ácido nucléico por medición directa de UV a 260 nm, entre otros, ADN, ssDNA, ARN y siRNA
- Mediciones de pureza de ácido nucléico con ratios de entre 260/280 nm y 260/230
- Análisis de proteína por medición directa de UV a 205 o 280 nm
- Métodos de análisis colorimétrico más comunes, entre ellos: Ensayo de proteínas Pierce 660 nm, Bradford, BCA y Lowry
- Medición de la eficiencia del marcado fluorescente para proteínas y ácidos nucléicos
- Medición de la eficiencia del marcado de microarray para una o dos tinciones
- Software INSIGHT personalizable y directo
Personalice su pantalla de inicio para facilitar la navegación y mejorar la comodidad de uso
- Las herramientas de los libros de trabajo ahorran tiempo y aseguran resultados exactos
- Los scripts CUE permiten crear una interfaz personalizada y un flujo de trabajo simplificado
El mejor de su clase en rendimiento
- Geometría de doble haz ideal para cinética o cualquier muestra que pueda cambiar en el tiempo
- Tecnología de geometría de adecuada a la aplicación (AFBG) que proporciona resultados superiores en microcubetas y muestras turbias
- Las lámparas de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
- El disparador electrónico asegura la medición cinética de mezclas rápidas con el nivel de exactitud más alto
- La precisión y la velocidad del motor del monocromador permiten obtener longitudes de onda precisas y recopilar datos de barrido espectral rápidos.
- La pantalla táctil en color ofrece control del instrumento usando el ordenador integrado
- El teclado integrado permite la comunicación con el software INSIGHT
- La opción de configuración local o PC ofrece flexibilidad y comodidad
Accesorios para todas las necesidades de muestreo
- Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
- Cambiadores de cubetas automatizados con control de temperatura Peltier para aumentar la velocidad de procesamiento de muestras
- Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 °C a 100 °C
- La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones.
Rendimiento del sistema con fiabilidad garantizada
- El paquete Thermo Scientific UV-Validator ofrece apoyo para cualificar el sistema y validar actividades.
- Contiene toda la documentación que precisa para facilitar el cumplimiento del sistema con las normas y directrices de FDA, GxP, ISO 9001:2000 e ISPE 2001.
- Comprobación automática de CVC y accesorio de lámpara de mercurio para asegurar la precisión de los datos
- El software de seguridad Thermo Scientific INSIGHT proporciona herramientas suficientes para cumplir los requisitos de 21 CFR Parte 11.
Especificaciones
Especificaciones
| Planicidad de línea de base | ± 0,0010 A, de 200 a 800 nm, 1,0 nm de ancho de banda espectral, suavidad |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008. |
| Tipo de detector | Dos fotodiodos de silicio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 62,2 x 48,6 x 27,9 cm (24 x 19 x 11 in) |
| Línea de productos | Evolution 260 Bio |
| Ancho de banda espectral | Variable: 1,0 nm; 2,0 nm; microcelda AFBG optimizada; fibra óptica AFBG optimizada; materiales AFBG optimizados |
| Tipo | Evolution 260 PC Espectrofotómetro |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Desviación | < 0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm de SBW, calentamiento de 1 h |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz seleccionados automáticamente, 150 W máximo |
| Mostrar más |