Descripción
Ganador del premio R&D 100 de 2011. Mejore sus análisis y aporte versatilidad y productividad a su laboratorio con los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution 201 y 220 UV-Vis. Con Thermo Scientific™ INSIGHT™ software de última generación para control mediante tablet y por ordenador, el instrumento está actualizado y preparado para superar cualquier reto de muestras. Lleve sus mediciones ordinarias a otro nivel con nuestro software personalizado al entorno del usuario (CUE), que permite adaptar completamente tanto los pasos de las mediciones lógicas como el entorno de salida.
Software INSIGHT—La sofisticación más sencilla
- Personalice su pantalla de inicio para facilitar la navegación y mejorar la comodidad de uso
- Las herramientas de los libros de trabajo ahorran tiempo y aseguran resultados exactos
- Los scripts CUE permiten crear una interfaz personalizada y un flujo de trabajo simplificado
Ingeniería optimizada que ofrece el rendimiento definitivo
- Geometría de doble haz con ancho de banda de espectro de 1 nm para mediciones de precisión
- La tecnología de geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG) hace posible el mejor rendimiento desde microcubetas, muestras sólidas y sondas de fibra óptica
- Las lámparas de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
- El disparador electrónico asegura la medición cinética de mezclas rápidas con el nivel de exactitud más alto
- La precisión del motor del monocromador permite obtener longitudes de onda precisas y recopilar datos de barrido espectral rápidos
Comodidad y potencia al alcance de su mano
- La pantalla táctil en color ofrece control del instrumento usando el ordenador integrado
- El teclado integrado permite la comunicación con el software INSIGHT
- La opción de configuración local o PC ofrece flexibilidad y comodidad
Accesorios para todas las necesidades de muestreo
- Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
- Opción de portaceldas individual Peltier o sistema Peltier avanzado de 8 cubetas para control de temperatura y supervisión de muestras de 0 ° a 100 °C
- La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones.
Rendimiento del sistema con fiabilidad garantizada
- El paquete Thermo Scientific UV-Validator ofrece apoyo para cualificar el sistema y validar actividades.
- La documentación facilita el cumplimiento del sistema con las normas y directrices de FDA, GxP, ISO 9001:2000 e ISPE 2001
- Accesorio de lámpara de mercurio disponible para efectuar la calibración del instrumento
- El software de seguridad Thermo Scientific INSIGHT proporciona herramientas suficientes para cumplir los requisitos de 21 CFR Parte 11
Especificaciones
Especificaciones
| Planicidad de línea de base | ± 0,0010 A, de 200 a 800 nm, 1,0 nm de ancho de banda espectral, suavidad |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008. |
| Conexiones | USB o RS-232 |
| Fondo (imperial) | 24,3 in |
| Fondo (métrico) | 62,2mm |
| Descripción | Evolution 201 Spectrophotometer plus Tablet Control Module - International |
| Tipo de detector | Dos fotodiodos de silicio |
| Pantalla | Ninguno |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 62,2 x 48,6 x 27,9 cm (24 x 19 x 11 pulg) |
| Línea de productos | Evolution 201 |
| Mostrar más |