Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para el sistema de dispensación eVol™ XR
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Confíe en la excepcional versatilidad y funcionalidad de las jeringas Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE. Estas jeringas se usan con el sistema de dispensación portátil exclusivo eVol XR y están disponibles en tamaños de 5 a 1000 μL. El acoplamiento XCHANGE™ integrado permite cambiar las jeringas de forma rápida y fácil. La adición de MEPS a la jeringa XCHANGE permite automatizar la preparación de muestras por SPE en un sistema portátil. El sistema de dispensación eVol XR permite realizar de forma exacta y reproducible una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos.
El sistema eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
- Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
- Cumple con los protocolos GLP y GMP.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Jeringa eVol, 50 µl |
| Tipo de producto | Dispensing System Syringe |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Línea de productos | HyperSep |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de dispensación electrónico |