Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Evoke XD
Código de producto. 15968901
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15968901 38 1 par
15958901 37 1 par
15978901 39 1 par
15988901 40 1 par
15998901 41 1 par
15908911 46 1 par
15918911 47 1 par
15928911 48 1 par
8 options
Código de producto. 15968901
Marca: Emma Safety Footwear MM71756038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para largos días dentro y fuera de las cabinas de los camiones, zonas de construcción y almacenes. El inteligente diseño de la lengüeta evita que la humedad y la suciedad entren en el zapato. Cómodo y seguro con suelas de retorno de energía.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de nobuck
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Diseñar Evoke XD
Material Nobuck
Tamaño 38