Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Código de producto. 16479897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16479897
Marca: Medchem Express HY17613
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evocalcet
CAS 870964-67-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo KHK7580
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 374.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.48
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.