Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Código de producto. 16453447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453447 50 mg 50 miligramos
16487418 10 mg 10 miligramos
16479897 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16453447
Marca: Medchem Express HY17613
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evocalcet
CAS 870964-67-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo KHK7580
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 374.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.48
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism