Learn More
A&D Weighing Balanzas compactas Everest de la serie EK-I
Description
- Homologación tipo CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interfaz RS-232C de serie
- Gran pantalla LCD con retroiluminación
- Diseño compacto
- Conformidad con GLP
- Protección contra sobrecarga
- Función de comparador estándar
- Paquete de baterías recargables opcional
- 9 unidades de pesaje más modo de recuento y porcentaje
- Función de recuento con mejora de precisión por recuento automático (ACAI)
- Calibración digital completa con ajuste de masa definible por el usuario opcional
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C |
| Capacidad | 200 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Material | ABS, acero inoxidable |
| Modelo | EK-200i |
| Requisitos eléctricos | 110/240 V al adaptador (9 V, 670 mA), batería Ni-MH Pq. (opción) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?