Learn More
A&D Weighing Balanzas compactas Everest de la serie EK-I
Descripción
- Homologación tipo CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interfaz RS-232C de serie
- Gran pantalla LCD con retroiluminación
- Diseño compacto
- Conformidad con GLP
- Protección contra sobrecarga
- Función de comparador estándar
- Paquete de baterías recargables opcional
- 9 unidades de pesaje más modo de recuento y porcentaje
- Función de recuento con mejora de precisión por recuento automático (ACAI)
- Calibración digital completa con ajuste de masa definible por el usuario opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C |
| Capacidad | 2000 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0.1 g |
| Material | ABS, acero inoxidable |
| Modelo | EK-2000i Compacto |
| Requisitos eléctricos | 110/240 V al adaptador (9 V, 670 mA), batería Ni-MH Pq. (opción) |