missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Evaporating Flasks for Rotary Evaporators
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- High-performance flasks for rotary evaporators
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Evaporating Flask |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido